Wichtige Dokumente
SML2924
AZ1729
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
AZ 1729, N-[3-(2-carbamimidamido-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]-4-fluorobenzamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cc(ccc2)c3[s]c(nc3C)NC(=N)N
InChI
1S/C18H16FN5OS/c1-10-15(26-18(22-10)24-17(20)21)12-3-2-4-14(9-12)23-16(25)11-5-7-13(19)8-6-11/h2-9H,1H3,(H,23,25)(H4,20,21,22,24)
InChIKey
HULFYSCAJVTAAR-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)