Fortfahren mit
SML0302
4-CMTB
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Chloro-α-(1-methylethyl)-N-2-thiazolyl-benzeneacetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 284,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 698,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15ClN2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.80
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 284,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C(C(=O)Nc1nccs1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H15ClN2OS/c1-9(2)12(10-3-5-11(15)6-4-10)13(18)17-14-16-7-8-19-14/h3-9,12H,1-2H3,(H,16,17,18)
InChI key
AZYDQCGCBQYFSE-UHFFFAOYSA-N
Application
4-CMTB has been used as an allosteric agonist for the free fatty acid receptor 2 (FFAR2) in human lung carcinoma (A549) cells for cell viability assay and Influenza A virus (IAV) internalization studies.[1]
Biochem/physiol Actions
4-CMTB is a phenylacetamide compound that acts as an allosteric modulator for the activity of short-chain fatty acid ligand in the FFA2 receptor.[2]
4-CMTB is a potent allosteric agonist of FFA2.
4-CMTB is a potent allosteric agonist of free fatty acid receptor 2 (FFA2).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0355C6499SML1205
CTB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C6499
CTB
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)