Fortfahren mit
SML1339
AR420626
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
AR 420626, N-(2,5-Dichlorophenyl)-4-(furan-2-yl)-2-methyl-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydro-quinoline-3-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 455,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H18Cl2N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
417.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 113,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC(NC(C2=C(C)NC(CCCC3=O)=C3C2C4=CC=CO4)=O)=C(Cl)C=C1
InChI
1S/C21H18Cl2N2O3/c1-11-18(21(27)25-15-10-12(22)7-8-13(15)23)20(17-6-3-9-28-17)19-14(24-11)4-2-5-16(19)26/h3,6-10,20,24H,2,4-5H2,1H3,(H,25,27)
InChI key
GGTYQECCGLBHGS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AR420626 is a selective agonist of Free Fatty Acid 3 receptor FFA3 (previously called GPR41).
AR420626 is a selective agonist of Free Fatty Acid 3 receptor FFA3 (previously called GPR41). FFA3 is expressed in adipose tissue, gut, and the peripheral nervous system and normally activated by short chain fatty acids (SCFAs) produced in the body through the fermentation of complex carbohydrates by the gut microbiota. There is increasing interest in the role of the various free fatty acid receptors and SCFAs as chemical messengers in energy regulation and regulation of inflammatory processes and as therapeutic targets in the treatment of various metabolic and inflammatory conditions. AR420626 has an EC50 value of 117 nM for FFAR3 and did not activate FFAR2 in concentrations up to 100 μM.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1804SML0369SML2226
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to brown
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)