Wichtige Dokumente
SML1669
NCX 4016
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(Acetyloxy)-benzoic acid 3-[(nitrooxy)methyl]phenyl ester, 2-Acetoxybenzoic acid 3-nitrooxymethylphenyl ester, 3-(Nitroxymethyl)phenyl 2-acetoxybenzoate, NCX-4016, Nitroaspirin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(OC1=CC=CC=C1C(OC2=CC(CO[N+]([O-])=O)=CC=C2)=O)=O
InChI
1S/C16H13NO7/c1-11(18)23-15-8-3-2-7-14(15)16(19)24-13-6-4-5-12(9-13)10-22-17(20)21/h2-9H,10H2,1H3
InChIKey
IOJUJUOXKXMJNF-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)