Fortfahren mit
A5376
Acetylsalicylsäure
≥99.0%
Synonym(e):
2-Acetoxybenzoesäure, ASA, Aspirin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-064-1
Beilstein/REAXYS Number:
779271
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
color
white
pKa (25 °C)
3.5
mp
134-136 °C (lit.)
solubility
H2O: 10 mg/mL at 37 °C(lit.), H2O: 3 mg/mL at 25 °C(lit.), ethanol: 50 mg/mL, aqueous base: decomposes
ε (extinction coefficient)
190 at 298 nm in aqueous base at 1 mM, 409 at 231 nm in aqueous base at 1 mM, 466 at 230 nm in aqueous acid at 1 mM, 68 at 278 nm in aqueous acid at 1 mM
SMILES string
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI key
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Acetylsalicylic acid is an organic compound commonly referred to as aspirin. It works by blocking the production of compounds in the body that cause pain, swelling, and fever. Acetylsalicylic acid also serves a vital function in preventing blood clots from forming in the arteries. In research, acetylsalicylic acid is studied for its role in oxidative stress, and in cancer research as a biomarker.
Biochem/physiol Actions
Verhindert durch Hemmung der Cyclooxygenase (Prostaglandin H Synthase) die Produktion von Prostaglandinen mit höher Selektivität für COX-1. Für den antithrombotischen Effekt ist die Hemmung von COX-1 in Thrombozyten verantwortlich, welches die Produktion von Thromboxan und die Blutplättchenaggregation hemmt. Chemopräventive Wirkung gegenüber kolorektalen und anderen soliden Tumoren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0200000Y0001460A2093
assay
≥99.0%
assay
-
assay
-
assay
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Gene Information
human ... ITGA2B(3674), ITGB3(3690), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... ITGA2B(3674), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
powder or crystals
solubility
H2O: 10 mg/mL at 37 °C(lit.), ethanol: 50 mg/mL, H2O: 3 mg/mL at 25 °C(lit.), aqueous base: decomposes
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylsalicylsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
482.0 °F
flash_point_c
250 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. This product, A5376, could be used for cell culture ? What about the stability of the product ?
    1 answer
    1. In the original sealed container, this material is quited stable and assigned a retest date of 5 years from the date of Quality Release. The retest date is lot specific and published in the Certificate of Analysis. In aqueous solution, Acetylsalicylic acid is hydrolyzed gradually to salicylic acid. Please see the link below to review a publication ragarding the half-life in solution:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0095955315360510
      This product has not been tested for suitability in cell culture. However, researchers have cited using this product for cell culture applications. Please see the links below to review published examples:
      https://www.nature.com/articles/s41467-017-00259-3
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887233302001285
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. could you please tell me what is the stability of aspirin (cat #5376) once recnstituted in PBS please?
    1 answer
    1. Aqueous solutions of acetylsalicylic acid will readily hydrolyze to form salicylic acid. Solutions are most stable at pH 2 - 3, but to assure full activity, solutions should be freshly prepared. Please see the link below to review a publication on the compound stability:
      https://intapi.sciendo.com/pdf/10.1515/cipms-2016-0009
      Helpful?
  5. How does aspirin act as an anticlotting agent?
    1 answer
    1. There may be multiple modes of action which result in the anticlotting properties of aspirin. Some studies have indicated a decrease in thrombin levels and others reduced clotting properties of fibrinogen.
      Helpful?
  6. Is Product A5376, Acetylsalicylic acid, offered by Sigma-Aldrich different from that found in aspirin tablets from the drug store?
    1 answer
    1. The active ingredient acetylsalicylic acid offered by Sigma-Aldrich is the same chemical as found in aspirin tablets. However, chemicals for pharmaceutical use are manufactured, tested, and packaged under the regulation of the FDA, but chemicals sold for research use do not have the same regulatory oversight.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. How should solutions of Product A5376, Acetylsalicylic acid, be prepared and stored?
    1 answer
    1. Acetylsalicylic acid is slightly soluble in water, with a limit of solubility reported as approximately 3 mg/ml at 25 Deg C.  It is also soluble in ethanol at 50 mg/ml and will dissolve in solutions of alkali hydroxides and carbonates with decomposition.  Aqueous solutions of acetylsalicylic acid are most stable at pH 2 - 3, but to assure full activity, fresh solutions are recommended.