Fortfahren mit
SML1183
BMH-21
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-12-oxo-2H-benzo[g]pyrido[2,1-b]quinazoline-4-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 445,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 113,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N(C=CC=C1C(NCCN(C)C)=O)C1=N2)C(C2=C3)=CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C21H20N4O2/c1-24(2)11-9-22-20(26)16-8-5-10-25-19(16)23-18-13-15-7-4-3-6-14(15)12-17(18)21(25)27/h3-8,10,12-13H,9,11H2,1-2H3,(H,22,26)
InChI key
BXYDVWIAGDJBEC-UHFFFAOYSA-N
General description
BMH-21 is a planar heterocyclic small molecule DNA intercalator.[1]
Application
BMH-21 has been used in cell culture.
Biochem/physiol Actions
BMH-21 is a potent inhibitor of RNA Pol I.
BMH-21 is a potent inhibitor of RNA Pol I. BMH-21 binds strongly to GC-rich DNA sequences, ultimately inhibiting RNA Pol I, blocking transcription and disrupting the nucleolar structure. BMH-1 causes dissociation of the RPA194 catalytic subunit from Pol I, and disassembly of Pol I:DNA complexes. The compound BMH-21 inhibits proliferation of a broad range of tumor cell lines.
BMH-21 has the ability to bind ribosomal DNA and prevent RNA polymerase I (Pol I) transcription and results in the disintegration of the nucleolus.[1] It does not impair DNA damage detection.[1] BMH-21 is considered as an important activator of the p53 pathway.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1247SML1945SML0209
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at 60 °C
color
faint yellow to dark orange
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)