SML0934
Enfuvirtide acetate salt
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
T-20 acetate salt
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
protect from light
Farbe
white to off-white
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Amino Acid Sequence
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.