SML0636
SR1664
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4′-[[2,3-Dimethyl-5-[[[(1S)-1-(4-nitrophenyl)ethyl]amino]carbonyl]-1H-indol-1-yl]methyl]- [1,1′-Biphenyl]-2-carboxylic acid
Größe auswählen
€ 190,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 190,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 15 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)[C@@H](NC(=O)c2cc3c([n](c(c3C)C)Cc4ccc(cc4)c5c(cccc5)C(=O)O)cc2)C
InChI
1S/C33H29N3O5/c1-20-22(3)35(19-23-8-10-25(11-9-23)28-6-4-5-7-29(28)33(38)39)31-17-14-26(18-30(20)31)32(37)34-21(2)24-12-15-27(16-13-24)36(40)41/h4-18,21H,19H2,1-3H3,(H,34,37)(H,38,39)/t21-/m0/s1
InChIKey
IIJDFXNUWZTHIM-NRFANRHFSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Review properties, activators and inhibitors, and available products for researching cyclin-dependent kinases (CDKs).