Fortfahren mit
SML2170
HX531
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(5H-2,3-(2,5-dimethyl-2,5-hexano)-5-methyl- 8-nitrodibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-yl)benzoic acid, 4-(7,8,9,10-Tetrahydro-5,7,7,10.10-pentamethyl-2-nitro-5H-benzo[b]naphtho[2,3-e][1,4]-diazepin-12-yl)-benzoic acid, HX 531, HX-531
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,30
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 358,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H29N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
483.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 88,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C1=CC2=C(C(C)(CCC2(C)C)C)C=C13)C(C=C4)=C(N=C3C5=CC=C(C=C5)C(O)=O)C=C4[N+]([O-])=O
InChI
1S/C29H29N3O4/c1-28(2)12-13-29(3,4)22-16-25-20(15-21(22)28)26(17-6-8-18(9-7-17)27(33)34)30-23-14-19(32(35)36)10-11-24(23)31(25)5/h6-11,14-16H,12-13H2,1-5H3,(H,33,34)
InChI key
SXKPGYKPQPYJER-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antagonist of the retinoid X receptor (RXR)
HX-531 is a potent antagonist of the retinoid X receptor (RXR) with an IC50 value of 18 nM. HX531 has been used in many studies of the various effects of retinoids and RXR activity in diseases such as diabetes, Parkinson′s disease, often as a control for agonists such as Bexarotene. It was recently shown to promote white adipogenic differentiation and inhibit both basal and Bexarotene-induced brown adipogenic differentiation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2591SML2233SML1867
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
color
yellow to orange
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)