Wichtige Dokumente
609315-M
Millipore
Schilddrüsenhormone-Rezeptor-Antagonist, 1-850, CAS-Nr. 251310-57-3, Calbiochem
The Thyroid Hormone Receptor Antagonist, 1-850, also referenced under CAS 251310-57-3, controls the biological activity of Thyroid Hormone Receptor. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonym(e):
Schilddrüsenhormone-Rezeptor-Antagonist, 1-850, CAS-Nr. 251310-57-3, Calbiochem, TR-Antagonist, 1-850, 2-(2-(-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinyliden)acetyl-N-(3-(trifluormethyl)phenyl)-1-hydrazin-Carboxamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20F3N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, selektiver, hochaffiner Schilddrüsenhormonrezeptor (TR)-Antagonist (IC50 = 1,5 µM in HeLa-Zellen). Blockiert Berichten zufolge die T3-L-Triiodthyronin-vermittelte Interaktion von TRα mit dem nuklearen Rezeptor-Coaktivator (NRC) und verhindert die Stimulation der Genexpression. Zeigt keine antagonistischen Wirkungen auf die Aktivität des Retinsäurerezeptors α (RARα).
Eine zellpermeable Hydrazinyl-Carboxamid-Verbindung, die als selektiver und hochaffiner Schilddrüsenhormonrezeptor (TR)-Antagonist wirkt (IC50 = 1,5 µM in HeLa-Zellen). Blockiert nachweislich die T3- (L-Triiodthyronin) vermittelte Interaktion von TRα mit NRC (Nuklearer Rezeptor-Coaktivator) und verhindert die Stimulation der Genexpression. Hat keinen Einfluss auf die Aktivität des Retinsäurerezeptors α (RARα).
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
Schilddrüsenhormonrezeptor
Ziel-IC50: 1,5 µM als Antagonist für den Schilddrüsenhormonrezeptor (TR) in HeLa-Zellen
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Schapira, M., et al. 2003. Proc. Natl. Acad. Sci. USA100, 7354.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable