SML0609
Teniposid
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
4′-Dimethyl-9-(4,6-O-2-thenyid)-epipodophyllotoxin, Tenoposide, VM-26
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -100 to -115°, c = 1 in chloroform/methanol (9:1)
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[s]1c(ccc1)[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O[C@H]4[C@@H]5[C@@H]([C@@H](c7c4cc8c(c7)OCO8)c6cc(c(c(c6)OC)O)OC)C(=O)OC5)CO2
InChI
1S/C32H32O13S/c1-37-19-6-13(7-20(38-2)25(19)33)23-14-8-17-18(42-12-41-17)9-15(14)28(16-10-39-30(36)24(16)23)44-32-27(35)26(34)29-21(43-32)11-40-31(45-29)22-4-3-5-46-22/h3-9,16,21,23-24,26-29,31-35H,10-12H2,1-2H3/t16-,21+,23+,24-,26+,27+,28+,29+,31+,32-/m0/s1
InChIKey
NRUKOCRGYNPUPR-QBPJDGROSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)