SML0447
3-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
≥97% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1cc(Cl)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5ClO3/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,9H,(H,10,11)
InChIKey
RJOLIYHZZKAIET-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable