Fortfahren mit
H107
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin
powder
Synonym(e):
2-hydroxypropylether, Beta-cyclodextrin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 172,00
5 x 5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 607,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.230,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.77
EC Number:
420-920-1
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
€ 172,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mol wt
estimated mol wt ~1396 Da
solubility
H2O: soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
InChI key
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
General description
Cyclodextrine sind zyklische Oligosaccharide, die aus 6, 7, oder 8 Glucopyranose-Einheiten bestehen, die als α-, β- bzw. γ-Cyclodextrine bezeichnet werden. Aufgrund ihrer starren, ringförmigen Struktur sind diese Verbindungen natürliche Komplexbildner. Die einzigartigen Strukturen dieser Verbindungen verdanken ihre Stabilität den intramolekularen Wasserstoffbindungen zwischen den C2- und C3-Hydroxylgruppen benachbarter Glucopyranose-Einheiten. Das Molekül nimmt die Form eines Torus an, wobei C2- und C3-Hydroxyle am größeren Kreis und reaktivere C6-Hydroxyle am kleineren Kreis lokalisiert sind. Die Anordnung der C6-Hydroxyle gegenüber den wasserstoffgebundenen C2- und C3-Hydroxylen bringt die Sauerstoffbindungen innerhalb des Hohlraums in unmittelbare Nähe, wodurch eine elektronenreiche hydrophobe Kavität im Inneren entsteht. Die Größe dieses hydrophoben Hohlraums ist eine Funktion der Anzahl von Glucopyranose-Einheiten, die Cyclodextrin bilden.
Die Löslichkeit natürlicher Cyclodextrine ist sehr schlecht. In den späten 60er Jahren wurde entdeckt, dass chemische Substitutionen an den 2, 3 und 6 Hydroxylstellen die Löslichkeit erheblich verbessern. Die meisten chemisch modifizierten Cyclodextrine erreichen eine 50%ige (w/v) Konzentration in Wasser.
Die Hohlraumgröße ist der wichtigste Bestimmungsfaktor dafür, welches Cyclodextrin bei der Komplexbildung eingesetzt wird. Der Hohlraumdurchmesser von β-Cyclodextrinen oder β-Glucopyranose-Einheiten eignet sich gut zur Verwendung mit Molekülen der Größe von Hormonen, Vitaminen und zahlreichen Verbindungen, die häufig bei der Gewebe- und Zellkultur eingesetzt werden. Aus diesem Grund wird β-Cyclodextrin am häufigsten als Komplexbildner eingesetzt.
Der durchschnittliche Substitutionsgrad liegt bei 0,5-1,3 Einheiten 2-Hydroxypropyl (C3H7O) pro Glukose-Einheit
Application
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin wurde verwendet:
  • zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf die Cholesterinhomöostase
  • für das Kindling-Verfahren bei Mäusen und zur elektrographischen Hippocampus-Analyse
  • zur Verbesserung reduzierter Präpuls-Inhibition (PPI) bei Mäusen
Die Löslichkeit lipophiler Wirkstoffe steigt in wässriger Lösung linear mit der Konzentration an Hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBC). Der Wirkstoff bildet mit dem HBC, über dessen nicht-polaren Bereich, einen Komplex, was zur erhöhten Löslichkeit führt. Die Lösungen können lyophilisiert werden, um ein leicht lösliches Pulver herzustellen. Nichttoxisch in Kaninchen und Mäusen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
778966389145778907
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
Water soluble 2.300 g/L at at 24 °C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
>752.0 °F
flash_point_c
> 400 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cyclodextrin solubilizes fat-soluble vitamins and hormones, enhancing their solubility in water for cell culture applications.
Techniques for solubilizing metabolically important compounds in aqueous solutions are reviewed.
Weekly cyclodextrin administration normalizes cholesterol metabolism in nearly every organ of the Niemann-Pick type C1 mouse and markedly prolongs life
Ramirez CM, et al.
Pediatric Research, 68(4), 309-309 (2010)
Platelet-activating factor receptor antagonism targets neuroinflammation in experimental epilepsy
Musto AE and Samii M
Epilepsia, 52(3), 551-561 (2011)
Variables affecting prepulse inhibition of the startle reflex and the response to antipsychotics in DBA/2NCrl mice
Flood DG, et al.
Psychopharmacology, 195(2), 203-211 (2007)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H107-5X5G04061835516858
H107-5G04061835568628
H107-100G04061833663851
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. When I repeatedly freeze and melt a stock solution made by melting 2-HCD in H2O, how long is the stability guaranteed?
    1 answer
    1. The freeze/thaw stability of this material in solution has not been investigate. In general, cyclodextrins are used to enhance the water solubility of hydrophobic compounds. The majority of these compounds will lose potency or demonstrate degradation with repeated freeze/thaw cycles. Please see the link below to review this product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/389/483/h107dat.pdf
      Helpful?
  2. Können Sie mir mitteilen welche Qualität das angebotene Produkt besitzt? Handelt es sich um Ph.Eur. Qualität oder zumindest USP Ware?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is assigned a Quality Level of 300. Please see the link below to review product 1.42020, Cyclodextrin HPB, which is suitable for pharmaceutical use.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/142020
      The Quality Level for each product is listed in the 'PROPERTIES' section of the product page. Products showing a Quality Level of 500 - 600 are generally suitable for Pharmaceutical Manufacturing. Further details regarding the M-Clarity Quality program may be reviewed at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/m-clarity-program