Fortfahren mit
390585
Suberohydroxamsäure
95%
Synonym(e):
N,N′-Dihydroxyoctanediamide, SBHA, Suberoyl bis-hydroxamic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,30
€ 55,72
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-(CH2)3CONHOH]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
€ 55,72
Listenpreis€ 74,30Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
mp
153-155 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
ONC(=O)CCCCCCC(=O)NO
InChI
1S/C8H16N2O4/c11-7(9-13)5-3-1-2-4-6-8(12)10-14/h13-14H,1-6H2,(H,9,11)(H,10,12)
InChI key
IDQPVOFTURLJPT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
HDAC inhibitor
Suberoyl bis-hydroxamic acid (SBHA) is a Histone deacetylase (HDAC) inhibitor. SBHA inhibits the activity of HDAC1 and HDAC3 with IC50 values of 250 and 300 nM, respectively. SBHA inhibits proliferation, and induces apoptosis in several cancer cell lines. SBHA has been shown to activate Notch signaling in medullary thyroid carcinoma (MTC) cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
559418382148900275
description
95%
description
A cell-permeable bishydroxamic acid histone deacetylase (HDAC) inhibitor with anti-tumor properties.
description
The Histone Deacetylase Inhibitor II, also referenced under CAS 174664-65-4, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
description
95%
assay
95%
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
153-155 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
112 °C
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
phosphine
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)