Fortfahren mit
D3669
3,3′-Dithiodipropionsäure-di(N-hydroxysuccinimidester)
powder
Synonym(e):
DTSP, Di(N-succinimidyl)-3,3′-dithiodipropionat, Dithiobis(succinimidylpropionat), Lomant-Reagens
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 224,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 411,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16N2O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.42
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NC.07
PubChem Substance ID:
EC Number:
260-931-5
Beilstein/REAXYS Number:
1518074
MDL number:
Form:
powder
€ 224,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
solubility
chloroform: 50 mg/mL, DMF: soluble, acetone: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCSSCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C14H16N2O8S2/c17-9-1-2-10(18)15(9)23-13(21)5-7-25-26-8-6-14(22)24-16-11(19)3-4-12(16)20/h1-8H2
InChI key
FXYPGCIGRDZWNR-UHFFFAOYSA-N
General description
3,3′-Dithiodipropionsäure-di(N-hydroxysuccinimidester) (DSP) ist ein homobifunktionelles Vernetzungsmittel mit einer spaltbaren Disulfidbindung. In der Regel wird es durch bei pH-Wert 7,5 (6,5–8,5) gepufferte Amidbindungen an Moleküle gekuppelt, die primäre Amine enthalten.[1]
Application
3,3′-Dithiodipropionsäure-di(N-hydroxysuccinimidester) (DSP) wird als Proteinvernetzungsmittel eingesetzt.[2]
Features and Benefits
Die Disulfidbindung ist durch eine milde Reduktion spaltbar.
Disclaimer
Vermeiden Sie die Verwendung von Reduktionsmitteln während Kupplungsreaktionen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P3415M5525M9794
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: linker
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
chloroform: 50 mg/mL, acetone: soluble, DMF: soluble
solubility
acetone: 50 mg/mL, DMF: soluble
solubility
chloroform: 50 mg/mL, DMF: soluble
solubility
chloroform: 100 mg/mL, DMF: soluble (lit.)(lit.)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf