Wichtige Dokumente
SML0445
Clemastine fumarate salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(+)-2-[2-[(p-Chloro-α-methyl-α-phenylbenzyl)oxy]ethyl]-1-methylpyrrolidine fumarate salt, (2R)-2-[2-[(1R)-1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethoxy]ethyl]-1-methylpyrrolidine fumarate salt, 1-Methyl-2-[2-(α-methyl-p-chlorobenzhydryloxy)ethyl]pyrrolidine fumarate salt, 1-Methyl-2-[2-(methyl-p-chlorodiphenylmethyloxy)ethyl]pyrrolidine fumarate salt, Meclastine fumarate salt, Mecloprodine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D +15 to +25°, c = 1 in methanol
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCC[C@@H]1CCO[C@](C)(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H26ClNO.C4H4O4/c1-21(17-7-4-3-5-8-17,18-10-12-19(22)13-11-18)24-16-14-20-9-6-15-23(20)2;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-5,7-8,10-13,20H,6,9,14-16H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t20-,21-;/m1./s1
InChIKey
PMGQWSIVQFOFOQ-YKVZVUFRSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.