Fortfahren mit
309052
Chinolingelb
Mixture of the mono- and disulfonic acids of Quinoline Yellow
Synonym(e):
Säuregelb 3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 189,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
Colour Index Number:
47005
€ 189,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
solubility
H2O: soluble, spirit: soluble (23,413-3)
λmax
412 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2nc(ccc2cc(c1)[S](=O)(=O)[O-])C3C(=O)c4c(cccc4)C3=O
InChI
1S/C18H11NO8S2.2Na/c20-17-11-3-1-2-4-12(11)18(21)15(17)13-6-5-9-7-10(28(22,23)24)8-14(16(9)19-13)29(25,26)27;;/h1-8,15H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
InChI key
FZUOVNMHEAPVBW-UHFFFAOYSA-L
General description
Chinolingelb ist ein gelber, wasserlöslicher, anionischer Chinophthalon-Farbstoff. Dieser synthetische Farbstoff wird im Allgemeinen als Lebensmittelzusatzstoff verwendet. Er wird ebenfalls in der Kosmetik- und Pharmaindustrie angewendet. Es handelt sich um ein Chinophthalon-Derivat, das in den Zusammensetzungen von Haut-, Lippen- oder Körperkosmetika verwendet wird. Studien zeigen, dass Chinolingelb weder genotoxisch noch karzinogen ist. Es wird als sicher für die menschliche Gesundheit erachtet.
Application
Chinolingelb wird als Absorptionsmittel für die Herstellung von Mikro-Phantomen eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
226802341331597617
description
Mixture of the mono- and disulfonic acids of Quinoline Yellow
description
suitable for microscopy, mixture of mono- and disulfonic acid sodium salt
description
Dye content 95 %
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
solubility
H2O: soluble, spirit: soluble (23,413-3)
solubility
H2O: 0.1 g/10 mL
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to very deep yellow
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chinolingelb
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. I have purchased this reagent. What is its purity?
    1 answer
    1. Unfortunately, the purity of this product is not determined. Please see the link below or navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a sample or lot-specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/309052#product-documentation
      Helpful?
  2. What is the approximate ratio of mono- and disulfonic acids of Quinoline Yellow in this standard?
    1 answer
    1. Unfortunately, the ratio of mono-sulfonic acid to di-sulfonic acid is not determined for this product.