SCP0224
Prostate Specific Antigen Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Synonym(e):
KLK3, Kallikrein-related peptidase-3, PSA
Größe auswählen
€ 197,00
Größe auswählen
About This Item
€ 197,00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Prostate Specific Antigen Substrate,
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Zusammensetzung
Peptide Content, ≥75%
Lagerbedingungen
protect from light
Lagertemp.
−20°C
Amino Acid Sequence
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)