258148
Salzsäure
37%, ACS reagent
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Salzsäure, ACS reagent, 37%
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
Dampfdichte
1.3 (vs air)
Dampfdruck
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Assay
36.5-38.0% (ACS specification)
37%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤1 ppm free chlorine
Glührückstand
≤5 ppm
Farbe
APHA: ≤10, free from suspended matter or sediment
pH-Wert
<1
bp
>100 °C (lit.)
Dichte
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
sulfite (SO32-): ≤1 ppm
Kationenspuren
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
NH4+: ≤3 ppm
heavy metals: ≤1 ppm (by ICP)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Hochselektive oxidative Monochlorierung zum Synthetisieren organischer Zwischenprodukte: 2-Chlortoluol, 2-Chloranilin, 2-Chlorphenol und 2-Chloro-4-methylphenol
Praktische Halogenierung von α,β-ungesättigten Carbonylverbindungen mit OXONE® und Halogenwasserstoffsäuren (HBr, HCl).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.