Fortfahren mit
P3338
Prostataspezifisches Antigen aus Humansperma
buffered aqueous solution
Synonym(e):
Krebs-assoziiertes PSA, PSA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 286,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
buffered aqueous solution
Assay:
≥95% (SDS-GE)
Biological source:
human semen
€ 286,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human semen
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-GE)
form
buffered aqueous solution
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... KLK3(354)
General description
Prostate specific antigen (PSA) is a 28.43 kDa single-chain glycoprotein containing 237 amino acids, encoded by the kallikrein gene mapped to human chromosome 19. It is specifically expressed by human prostate tissue and is one of the highly abundant proteolytic enzyme expressed in the seminal fluid.
Application
Prostate Specific Antigen from human semen has been used:
  • in microarray sandwich assay
  • in the preparation of sandwich immunosensor
  • as a target protein to test composite organic−inorganic nanoparticle (COIN) and Alexa conjugates in a plate-binding assay
Biochem/physiol Actions
Prostate-specific antigen (PSA) is an androgen-regulated serine protease specifically produced by prostatic tissue and is secreted into the lumen. PSA in semen cleaves semenogelins present in the seminal coagulum. Total PSA levels are increased in serum of prostate cancer (PCa) patients. PSA functions as a potential biomarker for PCa. Serum protease inhibitors such as α1-antichymotrypsin (α1-ACT), α2-macroglobulin (α2-M), and other acute-phase proteins form irreversible complexes with circulating PSA and hinder proteolytic activity of PSA.
Das prostataspezifische Antigen (PSA), ein Glykoprotein der glandulären Kallikrein-Familie, ist eine Serinprotease mit Chymotrypsin-ähnlicher enzymatischer Aktivität. Zirkulierendes PSA liegt in freien und an Proteasehemmern gebundenen Formen vor. Untersuchungen des Verhältnisses von freien und Hemmstoff-gebundenen Formen können sich bei der Diagnose von Prostatakrebs als hilfreich erweisen.
Glykoprotein der glandulären Kallikrein-Familie
Packaging
Package size based on protein content
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, contains 0.05-0.1% sodium azide with 50% glycerol
Analysis Note
Highly purified
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0224P3360A9511
description
buffered aqueous solution
description
-
description
≥99% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
description
lyophilized powder, ≥97% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥95% (SDS-GE)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
biological source
human semen
biological source
-
biological source
human
biological source
human
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
UniProt accession no.
P07288
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P01011, P07288
UniProt accession no.
P02768
Gene Information
human ... KLK3(354)
Gene Information
-
Gene Information
human ... KLK3(354), SERPINA3(12)
Gene Information
human ... ALB(213)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)