Fortfahren mit
SCP0109
Cathepsin D Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 115,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C49H55N9O7
Molekulargewicht:
882.02
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
€ 115,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cathepsin D Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
General description
Cathepsin D Substrate is a peptide with Bz-Arg-Gly-Phe-Phe-Pro-4M2NA sequence.[1]
Application
Cathepsin D Substrate has been used in cathepsin D enzymatic assays with Dictyostelium,[2] midgut samples of beetles Stromatium fulvum (Villers) and of P. versicolora.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0110219399SCP0108
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized solid
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥85%
composition
Peptide Content, ≥55%
composition
-
composition
Peptide Content, ≥80%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)