Fortfahren mit
208902
Calpastatin-Peptid
A 27-amino acid, cell-permeable peptide encoded by exon 1B of human calpastatin that acts as a potent inhibitor of calpain I and calpain II (IC50 = 20 nM for purified rabbit calpain II).
Synonym(e):
Calpastatin-Peptid, CS-Peptid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 250,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C142H230N36O44S
Molekulargewicht:
3177.63
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
€ 250,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
1% acetic acid: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein 27-Aminosäuren-Peptid, das durch Exon 1B von humanem Calpastatin kodiert wird und als zellpermeabler und potenter Inhibitor von Calpain I und Calpain II dient (IC50 = 20 nmol/l für aufgereinigtes Kaninchen-Calpain II). Hemmt weder Papain noch Trypsin. Blockiert die Herabregulation von Proteinkinase Cε (PKCε) in Rattenhypophysen-GH4C1-Zellen, die durch Thyrotropin-freisetzendes Hormon (TRH) stimuliert wurden.
Ein zellpermeables 27-Aminosäuren-Peptid, das durch Exon 1B von humanem Calpastatin kodiert wird und als potenter Inhibitor von Calpain I und Calpain II dient (IC50 = 20 nmol/l für aufgereinigtes Kaninchen-Calpain II). Hemmt weder Papain noch Trypsin. Blockiert die Herabregulation von Proteinkinase Cε (PKCε) in Rattenhypophysen-GH4C1-Zellen, die durch Thyrotropin-freisetzendes Hormon (TRH) stimuliert wurden.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Calpain 2
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 20 nmol/l gegen Calpain II
Physical form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Ac-Asp-Pro-Met-Ser-Ser-Thr-Tyr-Ile-Glu-Glu-Leu-Gly-Lys-Arg-Glu-Val-Thr-Ile-Pro-Pro-Lys-Tyr-Arg-Glu-Leu-Leu-Ala-NH₂
Eto, A., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 25115.
Kawasaki, J., et al. 1989. J. Biochem. 106, 274.
Maki, M., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 18866.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
208735207001208904
form
lyophilized solid
form
lyophilized
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calpastatin-Peptid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c