Merck
SAB4200678
Sigma-Aldrich
Monoklonaler Anti-Kollagen-Antikörper Typ I in Maus hergestellt
clone COL-1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoklonaler Anti-Kollagen-Antikörper Typ 1 in Maus hergestellte Antikörper, Alpha 1, Alpha 2, Kollagen, OI4, Typ I
About This Item
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
COL-1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
pig, rat, human, deer, bovine
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: 1-2 μg/mL using recombinant human collagen, expressed in Nicotiana tabacum
immunohistochemistry: 3.5-7 μg/mL using frozen sections of human tonsil, human tongue or pig tongue
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL1A1(1277)
Allgemeine Beschreibung
Kollage Typ Iα1 (COL1A1) wird von dem Gen, das sich auf dem menschlichen Chromosom 17q21.33 befindet, codiert. Es ist das am häufigsten vorkommende extrazelluläre Matrix-Protein (EZM) beim Menschen. Kollagen Typ I ist das wichtigste Strukturprotein von Knochen, Sehnen, Haut und Cornea. Das kodierte Protein ist ein Heterotrimer, das aus zwei α1-Ketten und einer α2-Kette besteht.
Kollagene befinden sich in der extrazellulären Matrix und enthalten Ketten, die in ihrer Länge variieren können.
Immunogen
Kollagen Typ I der Rinderhaut
Anwendung
Der monoklonale Anti-Kollagen-Typ-I-Antikörper der Maus wird in der immunhistochemischen Analyse und In-vitro-Invasionsassays eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Kollagen Typ I (COL1A1) ist ein wichtiger Bestandteil der Bindegewebematrix. Es spielt eine wichtige Rolle beim Wachstum und der Erhaltung der Organ- und Gewebeintegrität. Dieses Protein nimmt auch am Prozess der Gewebereparatur teil. COL1A1 ist an Fibrose beteiligt.
Kollagene nehmen strukturbildende Rollen ein. Außerdem verknüpfen sie sich mit verschiedenen Rezeptoren und steuern die Zellproliferation, -migration und -differenzierung.
Physikalische Form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Paeoniflorin prevents postoperative peritoneal adhesion formation in an experimental rat model.
Gao Q, et al.
Oncotarget, 8(55), 93899-93899 (2017)
María Antonia Martínez-Pascual et al.
International journal of molecular sciences, 25(14) (2024-07-27)
Androgenic alopecia (AGA) is the most common type of alopecia and its treatments involve drugs that have various adverse effects and are not completely effective. Radiofrequency-based therapies (RF) are an alternative for AGA treatment. Although there is increasing clinical evidence
Bruna B Catinelli et al.
Scientific reports, 12(1), 7375-7375 (2022-05-06)
Gestational diabetes mellitus (GDM) plus rectus abdominis muscle (RAM) myopathy predicts long-term urinary incontinence (UI). Atrophic and stiff RAM are characteristics of diabetes-induced myopathy (DiM) in pregnant rats. This study aimed to determine whether swimming exercise (SE) has a therapeutic
Overexpression of CXCR4 promotes invasion and migration of non?small cell lung cancer via EGFR and MMP?9.
Zuo J, et al.
Oncology Letters, 14(6), 7513-7521 (2017)
Experimental murine myopia induces collagen type Iα1 (COL1A1) DNA methylation and altered COL1A1 messenger RNA expression in sclera.
Zhou X, et al.
Molecular Vision, 18, 1312-1312 (2012)