Merck
SAB5700389
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Jak1-Y1022/1023 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
JAK1, JAK1A, JAK1B, JTK3
Größe auswählen
100 μL
€ 317,00
€ 317,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 317,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 317,00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
133
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
3.16 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr1022/pTyr1023)
Angaben zum Gen
human ... JAK1(3716)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a membrane protein that is a member of a class of protein-tyrosine kinases (PTK) characterized by the presence of a second phosphotransferase-related domain immediately N-terminal to the PTK domain. The encoded kinase phosphorylates STAT proteins (signal transducers and activators of transcription) and plays a key role in interferon-alpha/beta and interferon-gamma signal transduction. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y1022/1023 of human JAK1
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)