Fortfahren mit
57463
Rheodyne® Modell 3725i Präparativer Probeninjektor
stainless steel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel
feature
manual, number of ports 6, positions 2
packaging
pkg of 1 ea
General description
Die Probeninjektoren, Modell 3725i, für HPLC-Säulen von 1-10 cm I.D. vereinen die einfache Handhabung und die Vielseitigkeit der Rheodyne-Injektoren aus dem analytischen Bereich mit der Möglichkeit, große Probenvolumen und hohe Flussraten einzusetzen. Stabiler, pflegeleichter Aufbau, Flusskanäle wahlweise aus Edelstahl oder PEEK. Enthalten ist eine 10ml-Probenschleife, 1/8 in.-Fittings für alle Anschlüsse, 5cm lange Spritzenkanüle mit großer Bohrung (Gauge 16/1,65mm OD), für die schnelle Injektion großer Probenvolumen, Nadelportreiniger, zwei Belüftungsschläuche, Schraubenschlüssel, Montageschrauben und eine Anleitung.
Other Notes
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Legal Information
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
574615762157626
description
stainless steel
description
PEEK
description
Rheodyne 7725i
description
volume 50 μL
material
stainless steel
material
PEEK
material
-
material
-
feature
positions 2, number of ports 6, manual
feature
manual, number of ports 6, positions 2
feature
positions 2, manual, number of ports 6
feature
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)