Fortfahren mit
F9665
Fetales Kälberserum
Heat Inactivated, non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fetal Bovine Serum
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
HI FBS, HI-Seren, HI-Serum, FBS, FCS, Seren, Serum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,80
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 599,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Origin:
non-USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
€ 85,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Classic
composition
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
origin
non-USA origin
availability
not available in USA
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
FBS wird für zahlreiche Zellkulturanwendungen eingesetzt. Es bietet viele undefinierte wachstumsfördernde und überlebensverbessernde Faktoren für Kulturzellen.
Preparation Note
Zubereitung durch 30-minütiges Erhitzen bei 56 °C. Das Serum wird 30 min bei 56 °C erhitzt, um das Komplementsystem für Immunassays zu inaktivieren. Dadurch werden auch andere unbestimmte Hemmstoffe des Zellwachstums in Kultur inaktiviert.
Analysis Note
  • Auf Bakterien, Viren und Mykoplasmen getestet
  • Unter aseptischen Bedingungen dreifach durch eine 0,1-μm-Membran filtriert.
  • Endotoxin- und Hämoglobin-getestet
Legal Information
Nicht in den USA oder in Kanada erhältlich. Bitte wenden Sie sich bezüglich Verfügbarkeit und Einfuhrbeschränkungen für Ihr Land an Ihren lokalen Anbieter.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
12106CF752412107C
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
origin
non-USA origin
origin
USA origin
origin
non-USA origin
origin
USA origin
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetales Kälberserum
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Do you know if this FBS is antibiotic or tetracycline free?
    1 answer
    1. This serum has not been tested for the presence of antibiotics or tetracycline.
      Helpful?
  2. Une fois ouverte combien de temps le produit peut être utilisé?
    1 answer
    1. After thawing, when stored refrigerated, fetal bovine serum is stable for approximately 1-2 weeks for use in cell culture. Serum intended for use with more robust cell lines, in analytical assays, or for blocking applications, may be stable up to 30 days when stored refrigerated and assuming no contamination has occurred.
      Helpful?
  3. Do you maybe know the range of zinc concentration in your FBSin?
    1 answer
    1. Unfortunately, the zinc concentration for this product is not determined.
      Helpful?
  4. It stated 'heat-inactivated' should one perform inactivation upon product arrival?
    1 answer
    1. Heat inactivation is not necessary. This Fetal Bovine Serum is already heat inactivated.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Switzerland
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    I used this serum to differentiated hMSC to adipocytes and my cells are differentiating very consistently.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review