Merck
Alle Fotos(11)
Wichtige Dokumente
SAB5700240
Sigma-Aldrich
Anti-MAP1LC3B Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
ATG8F, LC3A/LC3B, LC3B, MAP1A/1BLC3, MAP1LC3B, MAP1LC3B-a
Größe auswählen
100 μL
€ 317,00
€ 317,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 317,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
€ 317,00
Check Cart for Availability
Produktbezeichnung
Anti-LC3B antibody produced in rabbit,
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
14
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
4.86 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
The product of this gene is a subunit of neuronal microtubule-associated MAP1A and MAP1B proteins, which are involved in microtubule assembly and important for neurogenesis. Studies on the rat homolog implicate a role for this gene in autophagy, a process that involves the bulk degradation of cytoplasmic component.
Immunogen
A synthetic peptide of human LC3B
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)