Fortfahren mit
P0067
Anti-p62/SQSTM1 in Kaninchen hergestellte Antikörper
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Sequestosome-1, Anti-Ubiquitin-Bindungsprotein p62
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,60
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 595,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IP, WB
Citations:
652
€ 85,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1638
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~62 kDa
species reactivity
human, rat, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysate of NIH-3T3 cells, indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human A549 cells, western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat PC12 cells
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SQSTM1(8878)
mouse ... Sqstm1(18412)
rat ... Sqstm1(113894)
General description
p62 oder SQSTM1 (Sequestosom 1) ist ein multifunktionales Adapterprotein mit mehreren Domänen, das an der Membran von Autophagosomen vorkommt. Das menschliche p62-Gen ist auf dem menschlichen Chromosom 5 lokalisiert. Dieses Protein weist 440 Aminosäuren auf. Das Protein ist in allen Metazoen konserviert, außer bei Pflanzen und Pilzen. Es besteht aus einer Phox1- und einer Bem1p (PB1)-Domäne, einer Zinkfinger (ZZ)-Domäne, zwei Kernlokalisierungssignalen, einer Bindungsdomäne des Tumornekrosefaktor-Rezeptor-assoziierten Faktors 6 (TRAF6), einem Kernexportsignal, einer LC3-interagierenden Region (LIR), einer Keap1-interagierenden Region (KIR) und einer Ubiquitin-assoziierten (UBA) Domäne. Dieses Protein ist hauptsächlich in Zytoplasma vorhanden, wird jedoch auch im Kern, in Autophagosomen und Lysosomen exprimiert.
Anti-p62/SQSTM1 wird mittels eines als Immunogen fungierenden synthetischen Peptids, das den Aminosäuren des menschlichen p62/SQSTM1 (GeneID: 8878), an KLH konjugiert, entspricht, aus Kaninchen gewonnen. Die entsprechende Sequenz ist bei Ratten und Mäusen identisch. Der Antikörper wird unter Verwendung des in Agarose immobilisierten immunisierenden Peptids affinitätsgereinigt.
Immunogen
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren des menschlichen p62/SQSTM1, an KLH konjugiert, entspricht. Die entsprechende Proteinsequenz ist bei Ratten und Mäusen identisch.
Application
Der Anti-p62/SQSTM1-Antikörper vom Kaninchen wird verwendet für:
  • Western Blots[1]
  • Immunpräzipitation in humanen Zelllinien
  • Immunhistochemie von Prostatektomieproben
Biochem/physiol Actions
Anti-p62/SQSTM1 erkennt p62/SQSTM1 von Menschen, Ratten und Mäusen. Der Antikörper kann bei verschiedenen immunchemischen Verfahren, einschließlich Immunblotting (~ 62 kD), Immunpräzipitation und indirekte Immunfluoreszenz, zum Einsatz kommen. Der Nachweis der p62/SQSTM1-Bande mittels Immunblotting wird durch das immunisierende Peptid spezifisch gehemmt.
p62 oder SQSTM1 (Sequestosom 1) spielt eine Rolle beim katabolen Stoffwechsel von Molekülen, die an der Aktivierung des NF-κB (Nuklearfaktors), mTOR (Säugerziels von Rapamycin) und der MAPK (Mitogen-aktivierten Proteinkinase) und somit auch am Zellzyklus und an der Apoptose beteiligt sind. Es wird angenommen, dass es als Onkogen fungiert und seine Akkumulation wird mit einer schlechten Prognose in Verbindung gebracht. Eine Akkumulation erfolgt in Zellen mit mangelhafter Autophagie und seine zytosolische Akkumulation wird bei Prostatakrebs mit einer schlechten Prognose in Verbindung gebracht. Es ist verantwortlich für die Aktivierung des Säugerziels des Rampamycin-Komplexes 1 (mTORC1), indem es als Adapter für die lysosomale mTORC1-Membran fungiert. Bei einer Dengue-Virus-(DENV-)Infektion kommt es aufgrund des proteasomalen Abbaus zu einer verminderten Expression des p62-Proteins, während eine stabile p62-Expression die DENV-Replikation verringert. p62 ist ein Autophagie-Marker und seine Anreicherung wird mit Abberationen bei der autophagischen Degradation bzw. mit einer Hemmung der Autophagie in Verbindung gebracht.
Mutationen in diesem Gen führen zu der sporadisch und familiär gehäuft auftretenden Knochenerkrankung Morbus Paget. p62 kommt gemeinhin in Einschlusskörperchen vor, die polyubiquitinierte Proteinaggregate enthalten und die sich bei verschiedenen degenerativen Erkrankungen anreichern. Die Autophagie ist an der zellulären Clearance dieser Proteinaggregate beteiligt. Darüber hinaus spielt die Autophagie eine wesentliche Rolle bei der Zelldifferenzierung, beim Zelltod und bei der Zellalterung. Eine mangelhafte Autophagie kann zu bestimmten Erkrankungen des Menschen, wie Krebs, neurodegenerativen Erkrankungen, Muskelerkrankungen und pathogenen Infektionen, beitragen.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Preparation Note
Für regelmäßige Verwendung bei 2–8 °C bis zu 1 Monat aufbewahren. Zur Langzeitlagerung in Arbeitsaliquoten einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eintritt, die Lösung vor der Verwendung durch Zentrifugieren klären. Nicht verwendete Arbeitsverdünnungen sollten nach 12 Stunden verworfen werden.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0068HPA064165WH0008878M1
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
UniProt accession no.
Q13501
UniProt accession no.
Q13501
UniProt accession no.
Q13501
UniProt accession no.
Q13501
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysate of NIH-3T3 cells, western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat PC12 cells, indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human A549 cells
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using whole extract of NIH-3T3 cells, western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of rat PC12 cells, western blot: 4-8 μg/mL using whole extracts of human A549 cells.
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
technique(s)
indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)