SAB1305552
MONOCLONAL ANTI-LC3 (APG8) antibody produced in mouse
clone 166AT1234, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1LC3A, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
166AT1234, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
14272 Da
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunofluorescence: 1:25
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAP1LC3A(84557)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable