SAB4500367
Anti-Collagen Type III (COL3A1) Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
COL3A1, Collagen α-1(III) chain
Größe auswählen
€ 463,00
Größe auswählen
About This Item
€ 463,00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Collagen III antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 138 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL3A1(1281)
Allgemeine Beschreibung
Collagen III is also termed as collagen type III α1 (COL3A1). It is a fibrillar collagen present in extensible connective tissues. COL3A1 spans around 44 kb in length and has 52 exons. It is expressed in blood vessels and hollow organs. Collagen III gene is located on human chromosome 2q32.2.
Immunogen
Immunogen Range: 81-130
Anwendung
Immunohistochemistry (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)