SAB4301142
Anti-BSA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
ALB, ALBU, Anti-Bsa Antibody, Anti-Bsa Antibody - Anti-BSA antibody produced in rabbit, albumin, cell growth inhibiting protein 42
Größe auswählen
€ 329,00
Größe auswählen
About This Item
€ 329,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
69 kDa
Speziesreaktivität
bovine
Konzentration
0.7 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
Isotyp
IgG
Hinterlegungsnummer
NP_851335.1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... ALB(280717)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)