Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 497,00 |
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
bovine
technique(s)
indirect ELISA: 1:200,000, quantitative precipitin assay: 3.0 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Alb(280717)
General description
Anti-Rinderserum-Albumin (BSA) wurde in Kaninchen entwickelt, wobei aufgereinigtes BSA aus der Cohn-Fraktion V als Immunogen verwendet wurde. Das Antiserum wurde behandelt, um Lipoproteine zu entfernen. Eine starke Reaktivität mit BSA wurde mittels Immunelektrophorese (IEP) bestimmt.
Application
Es wurde auch für die Detektion von Albumin in Naopartikeln mittels Rastertransmissions-Elektronenmikroskop verwendet.[1]
Biochem/physiol Actions
Humanes Serumalbumin als Transporterprotein dient als Arzneimittelträger für die Behandlung von Krankheiten beim Menschen. Posttranslationale Veränderungen, wie Glykierung und Cysteinylierung wirken sich auf die Bindungsfunktionalität von Serumalbumin aus. Eine albuminproteinreiche Ernährung beeinflusst die Hyperalbuminämie. Niedrige Albuminkonzentrationen führen zur Hypoalbuminämie, die mit einer reduzierten Produktion und Verteilung in Verbindung steht. Hypoalbuminämie ist auch ein Risikofaktor für die Entwicklung von kardiovaskulären Erkrankungen.
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form whole antiserum | antibody form fractionated antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate agarose conjugate |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information bovine ... Alb(280717) | Gene Information bovine ... Alb(280717) | Gene Information bovine ... Alb(280717) | Gene Information mouse ... Alb(280717) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Rinderalbumin in Kaninchen hergestellte Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?