SAB2108521
Anti-BRD4
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti- HUNK1, Anti- HUNKI, Anti- MCAP, Anti-CAP
Größe auswählen
€ 498,00
Größe auswählen
About This Item
€ 498,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
80 kDa
Speziesreaktivität
bovine, rat, rabbit, human, horse, mouse, dog, guinea pig
Konzentration
0.5-1 mg/mL
Methode(n)
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Hinterlegungsnummer
NM_014299
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BRD4(23476)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)