Direkt zum Inhalt
07-571-I
Anti-nNOS/NOS I-Antikörper
0.5 mg/mL, from rabbit
Synonym(e):
Nitric oxide synthase, brain, bNOS, Constitutive NOS, NC-NOS, NOS type I, Neuronal NOS, N-NOS, nNOS, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Nos1(18125)
rat ... Nos1(24598)
General description
Stickstoffmonoxid (NO) ist ein anorganisches, gasförmiges freies Radikal, das verschiedene Nachrichten zwischen Zellen übermittelt. nNOS/NOS I, auch als NC-NOS, NOS Typ I, neuronales NOS oder Peptidyl-Cystein-S-Nitrosylase NOS1 bekannt, und bNOS erzeugen Stickstoffmonoxid (NO), das ein Botenstoff für diverse Funktionen im Körper ist. Im Hirn und peripheren Nervensystem zeigt NO viele Eigenschaften eines Neurotransmitters. Es wurde vorgeschlagen, dass NOS I eine Nitrosylase-Aktivität aufweist und die Cystein-S-Nitrosylierung von zytoplasmatischen Zielproteinen wie SRR vermittelt. Gefäßentspannung, Neuroübertragung und Zytotoxizität können alle durch die Zellantwort auf NO potenziert werden. Die NO-Erzeugung wird durch Mitglieder der Familie von NO-Synthasen (NOS) vermittelt. NOS katalysiert die Oxidation von L-Arginin, um L-Citrullin und NO zu erzeugen. Zwei konstitutive Isoformen, Neuronen-NOS (nNOS, Typ I) und Endothelzell-NOS (eNOS, Typ III), und eine induzierbare Form (iNOS, Typ II) wurden geklont. Zytokine wie Interferon-gamma (IFN), Tumornekrosefaktor (TNF), Interleukin-1 und -2 sowie Lipopolysaccharide (LPS) lösen eine Erhöhung der Werte von mRNA, Protein und Aktivität von iNOS aus. Proteinkinase C-stimulierende Mittel haben dieselbe Wirkung auf die iNOS-Aktivität. Humane iNOS wird durch Calcium/Calmodulin reguliert (im Gegensatz zu Maus-NOS2).
~ 165 kDa gemessen. In einigen Zelllysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Epitop: Nahe am N-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der Region nahe des N-Terminus von Ratten-nNOS/NOS I entspricht.
Application
Der Anti-nNOS/NOS I-Antikörper ist ein Antikörper gegen nNOS/NOS I zur Verwendung in Western Blot und IHC (Paraffin).
Forschungs-Unterkategorie
Apoptose und Krebs
Forschungs-Unterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies nNOS/NOS I in Kleinhirn- und Großhirnrindengewebe von Ratten sowie in Hippocampus- und Thalamusgewebe von Mäusen nach.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl und 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Mittels Western Blot an mikrosomalem Rattenhirnpräparat beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies nNOS/NOS I in 10 µg eines mikrosomalen Rattenhirnpräparats nach.
Other Notes
Ersetzt: 07-571
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)