Merck
SAB1405864
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
mouse polyclonal
Größe auswählen
50 μG
€ 418,00
€ 418,00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2383
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2383
Produktbezeichnung
Anti-GFAP antibody produced in mouse, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~49.9 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GFAP(2670)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes one of the major intermediate filament proteins of mature astrocytes. It is used as a marker to distinguish astrocytes from other glial cells during development. Mutations in this gene cause Alexander disease, a rare disorder of astrocytes in the central nervous system. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
GFAP (NP_002046.1, 1 a.a. ~ 432 a.a) full-length human protein.
Sequence
MERRRITSAARRSYVSSGEMMVGGLAPGRRLGPGTRLSLARMPPPLPTRVDFSLAGALNAGFKETRASERAEMMELNDRFASYIEKVRFLEQQNKALAAELNQLRAKEPTKLADVYQAELRELRLRLDQLTANSARLEVERDNLAQDLATVRQKLQDETNLRLEAENNLAAYRQEADEATLARLDLERKIESLEEEIRFLRKIHEEEVRELQEQLARQQVHVELDVAKPDLTAALKEIRTQYEAMASSNMHEAEEWYRSKFADLTDAAARNAELLRQAKHEANDYRRQLQSLTCDLESLRGTNESLERQMREQEERHVREAASYQEALARLEEEGQSLKDEMARHLQEYQDLLNVKLALDIEIATYRKLLEGEENRITIPVQTFSNLQIRETSLDTKSVSEGHLKRNIVVKTVEMRDGEVIKESKQEHKDVM
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Baolin Guo et al.
Nature neuroscience, 22(8), 1223-1234 (2019-07-25)
Social deficit is a core clinical feature of autism spectrum disorder (ASD) but the underlying neural mechanisms remain largely unclear. We demonstrate that structural and functional impairments occur in glutamatergic synapses in the pyramidal neurons of the anterior cingulate cortex
Cleanthe Spanaki et al.
iScience, 27(2), 108821-108821 (2024-02-09)
The human brain is characterized by the upregulation of synaptic, mainly glutamatergic, transmission, but its evolutionary origin(s) remain elusive. Here we approached this fundamental question by studying mice transgenic (Tg) for GLUD2, a human gene involved in glutamate metabolism that
Hiroki Komiya et al.
Journal of oral science, 60(4), 493-499 (2018-12-28)
Pulpitis often causes referred pain in opposing teeth. However, the precise mechanism underlying ectopic pain associated with tooth-pulp inflammation remains unclear. We performed the present study to test the hypothesis that functional interactions between satellite glial cells (SGCs) and trigeminal
Eric D Larson et al.
Chemical senses, 44(9), 663-671 (2019-09-11)
Forkhead box protein J1 (FOXJ1), a member of the forkhead family transcription factors, is a transcriptional regulator of motile ciliogenesis. The nasal respiratory epithelium, but not olfactory epithelium, is lined with FOXJ1-expressing multiciliated epithelial cells with motile cilia. In a
Zhi-Zhao Ma et al.
International journal of clinical and experimental medicine, 8(8), 12834-12841 (2015-11-10)
Neural stem cells (NSCs) are multi-potent stem cells able to self-renew and generate immature and differentiated cell populations by asymmetric division. The NSCs are of considerable interest for cell replacement in neuro-degenerative diseases. NSCs are usually identified and expanded by