Merck
SAB1401722
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DNAJC10 antibody produced in mouse
clone 3A8, ascites fluid
Synonym(e):
DKFZp434J1813, ERdj5, JPDI, MGC104194
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A8, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
capture ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DNAJC10(54431)
Immunogen
DNAJC10 (NP_061854, 688 a.a. ~ 793 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KNHWVIDFYAPWCGPCQNFAPEFELLARMIKGKVKAGKVDCQAYAQTCQKAGIRAYPTVKFYFYERAKRNFQEEQINTRDAKAIAALISEKLETLRNQGKRNKDEL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable