Merck
441597
Sigma-Aldrich
D-Asparagin
99%, for peptide synthesis
Synonym(e):
(R)-2-Amino-bernsteinsäure-4-amid, D-Asparaginsäure-4-amid
Größe auswählen
25 G
€ 334,00
€ 334,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 334,00
About This Item
Lineare Formel:
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.12
Beilstein:
1723526
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 334,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
D-Asparagin, 99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −35°, c = 5 in 5 M HCl
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
InChIKey
DCXYFEDJOCDNAF-UWTATZPHSA-N
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
E M Michalak et al.
Cell death and differentiation, 15(6), 1019-1029 (2008-02-09)
The ability of p53 to induce apoptosis in cells with damaged DNA is thought to contribute greatly to its tumour suppressor function. P53 has been proposed to induce apoptosis via numerous transcriptional targets or even by direct cytoplasmic action. Two