Wichtige Dokumente
SAB4200361
Anti-MAP1LC3B Antibody
mouse monoclonal, LC3B-6
Synonym(e):
Monoclonal Anti-ATG8F, Monoclonal Anti-LC3, Monoclonal Anti-MAP1A/1BLC3, Monoclonal Anti-MAP1LC3B, Monoclonal Anti-microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-LC3B antibody, Mouse monoclonal, clone LC3B-6, purified from hybridoma cell culture
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
LC3B-6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~18/16 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using lysates of human U-87 cells.
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human LC3B.
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAP1LC3B(81631)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunofluorescence (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)