Fortfahren mit
D9564
DAPI, Dilactat
≥98% purity (HPLC), powder
DAPI, dilactate
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
4′,6-Diamidino-2-phenyindol-dilactat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 212,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15N5 · 2C3H6O3
Molekulargewicht:
457.48
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
€ 212,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
DAPI, Dilactat, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
yellow
solubility
H2O: 20 mg/mL
ε (extinction coefficient)
28.00-32.50 at 345-351 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)C(O)=O.CC(O)C(O)=O.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
InChI=1S/C16H15N5.C3H6O3/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;1-2(4)3(5)6/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI key
LCAUPANIXBMNIA-UHFFFAOYSA-N
General description
DAPI ist ein Indolenin-Farbstoff. Er umfasst zwei Amidin-Komponenten; eine auf einem seitenständigen Phenylring und eine weitere direkt an der Indol-Einheit.
Application
DAPI, Dilactat wird zur Kernfärbung in Zellen eingesetzt. DAPI ist eine gängige Färbung für die Durchflusszytometrie, die verbreitet als DNA- und Kernfärbung eingesetzt wird. Außerdem wird sie als Gegenfärbung nach der In-situ-Hybridisierung und anderen Immunfluoreszenzverfahren eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Ein Farbstoff mit hoher Empfindlichkeit, der zum Nachweis von einzelnen Nukleinsäure-Molekülen verwendet wird. Es wurde gezeigt, dass DAPI ein einziges DNA-Molekül in Lösung erkennen kann, sowie Femtogrammmengen von DNA in einzelnen Zellen und Chloroplasten detektieren kann.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D954226829810236276001
DAPI 4′,6-Diamidine-2′-phenylindole dihydrochloride
Roche
10236276001
DAPI
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
color
yellow
color
-
color
yellow
color
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
solubility
H2O: 20 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, PBS: insoluble
solubility
water: 5 mg/mL, ethanol: soluble, methanol: soluble
solubility
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
>90%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Which filter sets can be used to visualize the fluorophore produced by Product D9564, DAPI, dilactate (DAPI-DNA)?
    1 answer
    1. One such filter set is the Zeiss Filter Set 01 (ex=359 nm, em=461 nm).
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. Can Product D9564, DAPI dilactate (DAPI-DNA), be used as a vital stain?
    1 answer
    1. As we note in the Product Information Sheet for the Dihydrochloride salt of DAPI, Product No. D9542, DAPI can be used as a vital dye to stain mature pollen grains, but we have tested it as a vital stain in other cell types.
      Helpful?
  4. Isn't the hydrochloride salt form of DAPI a more sensitive detector of DNA than Product D9564, DAPI, dilactate (DAPI-DNA)?
    1 answer
    1. The dilactate salt has as much sensitivity in detection as the dihydrochloride salt, which we also offer as Product No. D9542.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. St. Louis, MO
    • Review 1
    • Votes 0
    4 out of 5 stars.
    Good Quality
    Arrived quickly. Labeling is dimmer than expected.
    Helpful?