Wichtige Dokumente
S7201
SR-46349 hemifumarate salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-((3Z)-3-(2-Dimethylaminoethyl)oxyimino-3-(2-fluorophenyl)propen-1-yl)phenol hemifumarate salt, Eplivanserin hemifumarate salt, SR-46349B
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: ≥10 mg/mL
Ersteller
Sanofi Aventis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN(C)CCO\N=C(\C=C\c1ccc(O)cc1)c2ccccc2F.CN(C)CCO\N=C(\C=C\c3ccc(O)cc3)c4ccccc4F
InChI
1S/2C19H21FN2O2.C4H4O4/c2*1-22(2)13-14-24-21-19(17-5-3-4-6-18(17)20)12-9-15-7-10-16(23)11-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*3-12,23H,13-14H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2*12-9+,21-19-;2-1+
InChIKey
RNLKLYQQDLHHBH-ABDBJYMXSA-N
Angaben zum Gen
human ... HTR2A(3356)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable