Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 62,40 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 235,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
(−)-N-Methylhyosciniumbromid, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D −25°, c = 5 in H2O(lit.)
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Br-].[H][C@]12C[C@@H](C[C@]([H])([C@@]3([H])O[C@@]13[H])[N+]2(C)C)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C18H24NO4.BrH/c1-19(2)14-8-12(9-15(19)17-16(14)23-17)22-18(21)13(10-20)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-17,20H,8-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t12-,13-,14-,15+,16-,17+;/m1./s1
InChI key
CXYRUNPLKGGUJF-RAFJPFSSSA-M
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description ≥98% (TLC), powder | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white | color white | color - | color - |
| Gene Information human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133) | Gene Information human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133) | Gene Information - | Gene Information human ... CHRM1(1128), CHRM3(1131) |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?