Wichtige Dokumente
RAB0039
Cholecystokinin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Synonym(e):
CCK
Größe auswählen
€ 579,00
Größe auswählen
About This Item
€ 579,00
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CCK(885)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)