Wichtige Dokumente
EZRMGIP
Millipore
Rat/Mouse GIP ELISA Kit
measures and quantifies GIP levels in 10 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Synonym(e):
Gastric inhibitory polypeptide, Glucose-dependent insulinotropic polypeptide, Incretin hormone
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Produktbezeichnung
Ratte-/Maus-GIP-ELISA (gesamt), This Rat/Mouse GIP (total) ELISA is used to measure & quantify GIP levels in Metabolism & Endocrine research.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
mouse, rat
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 104.2%
linearity: 100.8%
sensitivity: 8.2 pg/mL
standard curve range: 8.2-2000 pg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research use
Nachweisverfahren
colorimetric (450nm/590nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das gastroinhibitorische Peptid (GIP) oder glucoseabhängige insulinotrope Peptid ist ein gastrointestinales Peptidhormon und gehört zur Glucagon-Superfamilie. Es wird nach der Resorption von Glucose oder Fett durch die endokrinen K-Zellen im Zwölffingerdarm freigesetzt. GIP ist an der glucoseinduzierten Insulinsekretion beteiligt. Dieser Ratte-/Maus-Gesamt-GIP-ELISA wird zur Quantifizierung des GIP-Spiegels in der Metabolismus- und Endokrinforschung verwendet.
Anwendung
Dieser Ratte-/Maus-Gesamt-GIP-ELISA wurde zur Bestimmung des gesamten GIP in Rattenplasma und Serumproben verwendet.
Haftungsausschluss
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N-oleoyldopamine enhances glucose homeostasis through the activation of GPR119.
Zhi-Liang Chu,Chris Carroll,Ruoping Chen,Jean Alfonso,Veronica Gutierrez,Hongmei He et al.
Molecular Endocrinology null
N Inagaki et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 3(6), 1014-1021 (1989-06-01)
Gastric inhibitory polypeptide (GIP) is a 42-amino-acid hormone which may have a role in the regulation of insulin secretion. The characterization of cDNA clones encoding this hormone indicates that it is derived by proteolytic processing of a 153-amino-acid precursor. The
Olga Rudenko et al.
Molecular metabolism, 19, 49-64 (2018-11-26)
GPR142, which is highly expressed in pancreatic islets, has recently been deorphanized as a receptor for aromatic amino acids; however, its physiological role and pharmacological potential is unclear. We find that GPR142 is expressed not only in β- but also
Trehalose prevents adipocyte hypertrophy and mitigates insulin resistance.
Chikako Arai,Norie Arai,Akiko Mizote,Keizo Kohno,Kanso Iwaki,Toshiharu Hanaya et al.
Nutrition Research (New York, N.Y.) null
Gpr40 is expressed in enteroendocrine cells and mediates free fatty acid stimulation of incretin secretion.
Sara Edfalk, Par Steneberg, Helena Edlund
Diabetes null