Wichtige Dokumente
R8761
Nco I from Nocardia corallina
Restriction Enzyme
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Form
buffered aqueous glycerol solution
Konzentration
10,000 units/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Spezifität
Cutting results: a 2-10-fold Nco I overdigestion of 1 μg λ DNA substrate results in 100% cutting
Heat inactivation: Inactivated at 65 °C for 15 minutes.
Anwendung
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?