Fortfahren mit
S8761
Sodium Bicarbonate
Solution (7.5%), sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
aqueous sodium bicarbonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 14,40
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,80
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
MDL number:
€ 14,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natriumbicarbonat -Lösung, solution (7.5%), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
solution (7.5%)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
pH
7.8-8.2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
General description
Natriumbicarbonat (NaHCO3) ist ein in Laboren häufig verwendetes alkalisches Puffermittel(5). Der Zusatz dieses Puffers zum Zellkulturmedium trägt unter Verwendung des im Inkubator vorhandenen Kohlendioxids zur Aufrechterhaltung des entsprechenden pH-Werts bei. Neben seinen Puffereigenschaften dient Natriumbicarbonat auch als Natriumquelle und unterstützt die Natriumgluconat-Synthese während des Fermentationsprozesses.
Application
Anwendungsgebiete von Natriumbicarbonatlösung:
  • Als Komponente von Ausgeglichener Salzlösung nach Hanks (HBSS) und als Aufzeichnungsmedium zur Kultivierung von Gewebeexplantaten von Ratten und Mäusen[1]
  • Als Komponente von Dulbeccos Modifiziertem Eagle Medium (DMEM) für die Kultivierung von Mausgewebeexplantaten[2]
  • Als Komponente von Minimal Essential Medium (MEM) zur Untersuchung der Zytotoxizität gegenüber humanen Adenokarzinomzellen des Darms und der Brustdrüse[3]
  • Zur Präparation der Kollagenmischtröpfchen für den 3D-Kollagen-Aussprossungs-Assay
  • Zur Präparation einer Kollagenmatrix für die organotypische Kultur von epidermalen Keratinozyten von Ratten (REK)[4]
Preparation Note
In Wasser in Zellkulturqualität hergestellt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S5761792519S6014
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
Redi-Dri
product line
-
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
form
solution (7.5%)
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pH
7.8-8.2
pH
6.8-7.4
pH
-
pH
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)