Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 618,00 |
100 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.170,00 |
Über diesen Artikel
type
Type XI
Quality Segment
form
lyophilized powder
color
white to light yellow
suitability
suitable for (gives a positive response when incubated at pH 7.6 at 37°C with aminoacyl-tRNA synthetase and the amino acid L-arginine)
storage temp.
−20°C
General description
Application
- zur Analyse der Effizienz von Thioflavin T (ThT) als Fluorophore[1]
- zur Untersuchung ihrer Fähigkeit, das Wachstum von Endothelzellen zu hemmen
- als Komponente in Translationsmischung
- als nichtspezifische Konkurrenz-RNA für Proteinaufreinigungsstudien mit Poly(A)-angebundener RNA-Affinitätssäule
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color white to light yellow | color white to off-white | color - | color - |
| type Type XI | type Type XX | type Type V | type - |
| suitability suitable for (gives a positive response when incubated at pH 7.6 at 37°C with aminoacyl-tRNA synthetase and the amino acid L-arginine) | suitability suitable for (suitable for amino acid acceptor activity) | suitability - | suitability - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?