Fortfahren mit
R8759
Ribonukleinsäure, Transfer aus Backhefe (S. cerevisiae)
Type X-SA, lyophilized powder
Synonym(e):
Transfer-RNA, tRNA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,80
500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
2000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 583,00
10000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.100,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Solubility:
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
Storage temp.:
−20°C
€ 64,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type X-SA
Quality Segment
form
lyophilized powder
color
white to off-white
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
Application
Von der Backhefe S. cerevisiae transferierte Ribonukleinsäure kann als Ausgangsmaterial für die Aufreinigung bestimmter Aminoacyl-tRNA-Spezies durch Methoden wie Flüssigsäulen- oder Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) verwendet werden.
Preparation Note
Durch Modifizierung eines Verfahrens von Hancher, C.W., et al., Biotechnol. Bioeng., 11, 1055 (1969) erstellt.
Other Notes
Eine Einheit liefert ein A260 von 1,0 in 1,0 mL Wasser (1-cm-Lichtweg).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R8508R5636R6750
description
Type X-SA, lyophilized powder
description
buffered aqueous solution
description
buffered aqueous solution
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
powder
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy (faint yellow to light yellow)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
type
Type X-SA
type
-
type
-
type
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. R8759の製品は,容量がUNITで表記されていますが,100 unitsは重量に換算すると何gでしょうか?
    1 answer
    1. This product is sold on the basis of units. The units per mg are analyzed on a lot-to-lot basis ranging from 18-22 U/mg solid. As a result, the mg per vial for 100 U can range from 4.55 mg to 5.56 mg solid. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/r8759#product-documentation
      Helpful?
  2. Can this tRNA be used for RNA precipitation?
    1 answer
    1. This tRNA product has not been tested for any specific application, and application compatibility will need to be determined by the end user.
      Helpful?
  3. I would be interested to buy R8759-100UN, but it does not state how many mg are provided per vial. Could you please let me know.
    1 answer
    1. This product is sold on the basis of units. The units per mg are analyzed on a lot-to-lot basis ranging from 18-22 U/mg solid. As a result, the mg per vial for 100 U can range from 4.55 mg to 5.56 mg solid. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/r8759#product-documentation
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review