Merck
10108626001
Roche
Poly(A)
lyophilized, suitable for PCR, pkg of 100 mg
Synonym(e):
Poly(A), Polyadenylsäure
About This Item
UNSPSC-Code:
41105600
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
Polyadenylic acid
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Mol-Gew.
700-3500 kDa
Verpackung
pkg of 100 mg
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
0.5 mg/mL (Working concentration)
Methode(n)
PCR: suitable
Farbe
white
Löslichkeit
water: soluble
Extinktionsverhältnis
A290/260 nm 0.03-0.05
A280/260 nm 0.28-0.32
A250/260 nm 0.86-0.90
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Poly(A) wird als Träger bei der quantitativen Ausfällung von DNA und RNA verwendet.
Anwendung
Poly(A) wurde für Untersuchungen mit Droplet Digital PCR (ddPCR) verwendet.[1]
Polyadenylsäure (Poly(A)) zur Hemmung der Exonuklease-Aktivität der Exo1.[2] Poly(A) wurde auch als Träger bei der Resuspendierung von gBlocks verwendet.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Die am 3′-Ende vorliegenden Polyadenylsäure-(Poly(A))-Schwänze werden im Zellkern gebildet. In Säugetierzellen enthalten sie ~ 250 Nukleotide. Poly(A) reguliert den mRNA-Abbau und den Beginn der Translation. Durch die Verlängerung von Poly(A) im Zytoplasma wird die Translation moduliert.[3]
Qualität
Typische Analyse:
2,3 μmol/mg Poly(A) (aus der Absorption) bezogen auf eine Mononukleotid-Einheit. Chromatographisch homogen.
Bestimmung der Absorption A250/A260, A280/A260, A290/A260
Sequenz
Kettenlänge 2.100 bis 10.000 Nukleotide
Einheitendefinition
1 A260-Einheit entspricht 40 μg ssRNA.
Physikalische Form
Lyophilisat, Kaliumsalz
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 0,5 mg/ml
Die empfohlene Konzentration beträgt 0,5 mg/ml.
Arbeitslösung: Die empfohlene Konzentration beträgt 0,5 mg/ml.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Poly (A) tail length is controlled by the nuclear poly (A)-binding protein regulating the interaction between poly (A) polymerase and the cleavage and polyadenylation specificity factor
Kuhn U, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 284(34), 22803-22814 (2009)
Yuichiro Miyaoka et al.
Scientific reports, 6, 23549-23549 (2016-04-01)
Precise genome-editing relies on the repair of sequence-specific nuclease-induced DNA nicking or double-strand breaks (DSBs) by homology-directed repair (HDR). However, nonhomologous end-joining (NHEJ), an error-prone repair, acts concurrently, reducing the rate of high-fidelity edits. The identification of genome-editing conditions that
Poly (ADP-ribose)-binding promotes Exo1 damage recruitment and suppresses its nuclease activities
Cheruiyot A, et al.
DNA Repair, 35, 106-115 (2015)
Kengo Watanabe et al.
Nature communications, 12(1), 1353-1353 (2021-03-03)
Cells are under threat of osmotic perturbation; cell volume maintenance is critical in cerebral edema, inflammation and aging, in which prominent changes in intracellular or extracellular osmolality emerge. After osmotic stress-enforced cell swelling or shrinkage, the cells regulate intracellular osmolality
Peiguo Yang et al.
Cell, 181(2), 325-345 (2020-04-18)
The mechanisms underlying ribonucleoprotein (RNP) granule assembly, including the basis for establishing and maintaining RNP granules with distinct composition, are unknown. One prominent type of RNP granule is the stress granule (SG), a dynamic and reversible cytoplasmic assembly formed in