Merck
PZ0104
Sigma-Aldrich
CP-91149
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-Chloro-N-[(1S,2R)-3-(dimethylamino)-2-hydroxy-3-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]-1H-indole-2-carboxamide
Größe auswählen
5 MG
€ 131,00
25 MG
€ 376,00
€ 131,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 131,00
25 MG
€ 376,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22ClN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
€ 131,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: >20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)C(=O)[C@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cc3cc(Cl)ccc3[nH]2
InChI
1S/C21H22ClN3O3/c1-25(2)21(28)19(26)17(10-13-6-4-3-5-7-13)24-20(27)18-12-14-11-15(22)8-9-16(14)23-18/h3-9,11-12,17,19,23,26H,10H2,1-2H3,(H,24,27)/t17-,19+/m0/s1
InChIKey
HINJNZFCMLSBCI-PKOBYXMFSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
CP-91149 is a selective glycogen phosphorylase inhibitor.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)