Direkt zum Inhalt
412368
PAMAM-Dendrimer -Lösung
ethylenediamine core, generation 0.0 solution, 20 wt. % in methanol
Synonym(e):
Poly(amidoamine)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2(CH2)2NH2]:(G=0);dendri PAMAM(NH2)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
516.68
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
amino surface groups
Quality Segment
form
liquid
mol wt
generation 0.0
feature
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentration
20 wt. % in methanol
no. Surface Groups
4
refractive index
n20/D 1.364
bp
64.7 °C
density
0.854 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCNC(=O)CCN(CCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN
InChI
1S/C22H48N10O4/c23-5-9-27-19(33)1-13-31(14-2-20(34)28-10-6-24)17-18-32(15-3-21(35)29-11-7-25)16-4-22(36)30-12-8-26/h1-18,23-26H2,(H,27,33)(H,28,34)(H,29,35)(H,30,36)
InChI key
SENLDUJVTGGYIH-UHFFFAOYSA-N
General description
PAMAM dendrimer is a poly(amidoamine) that is categorized under the class of dendritic polymers, which can be prepared by a two-step reaction that forms generations around the central ethylenediamine core. It consists of nitrogen and amide as functional groups that are structured in regular branched upon branched pattern. PAMAM is majorly used as a high capacity chelating agent.
Application
PAMAM dendrimer belongs to the family of dendrimers, which can be used in biomedical and drug delivery applications.
Physical form
Contains 4 surface primary amino groups
Legal Information
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)